Imprimer
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
PC8526-1G PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA 290 EUR
APOSPC8526-1G APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₅H₁₆F₃N₃
MW: 295.303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728815
Numéro CAS: 544429-25-6
ONU: 3259
ADR: 8 III