Imprimer
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8511-1G PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA 199 EUR
APOSPC8511-1G APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Formule: C₁₇H₉F₅N₂O₂
Point de fusion: 122.5…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702352
Numéro CAS: 915707-42-5