Imprimer
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 26.3 EUR
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₅F₆NO₂
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174226
Numéro CAS: 306935-26-2