Imprimer
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 239 EUR
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Formule: C₁₁H₁₃F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07775007
Numéro CAS: 869493-79-8