Imprimer
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8378-1G PC8378-250MG
APOSPC8378-1GEA 453 EUR
APOSPC8378-1G APOSPC8378-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628053
Numéro CAS: 1257535-16-2