Imprimer
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, [3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride
PC8370-250MG PC8370-1G
APOSPC8370-250MGEA 125 EUR
APOSPC8370-250MG APOSPC8370-1G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117764
Numéro CAS: 1187932-68-8