Imprimer
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Boronophenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether
PC8322-1G PC8322-5G
APOSPC8322-1GEA 244 EUR
APOSPC8322-1G APOSPC8322-5G
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₂H₉BFNO₅
MW: 277.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800895
Numéro CAS: 957062-59-8