Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8315-10G PC8315-5G PC8315-1G
APOSPC8315-10GEA 285 EUR
APOSPC8315-10G APOSPC8315-5G APOSPC8315-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094497
Numéro CAS: 125369-57-5