Imprimer
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-hydroxyaniline
PC8311-1G PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA 132 EUR
APOSPC8311-1G APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094493
Numéro CAS: 126058-97-7