Imprimer
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8281-1G PC8281-250MG PC8281-5G
APOSPC8281-1GEA 139 EUR
APOSPC8281-1G APOSPC8281-250MG APOSPC8281-5G
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169942
Numéro CAS: 260969-08-2