Imprimer
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC8263-1G PC8263-5G
APOSPC8263-1GEA 237 EUR
APOSPC8263-1G APOSPC8263-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Formule: C₁₁H₄F₁₉IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763609
Numéro CAS: 25080-25-5