Imprimer
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8248-1G PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA 632 EUR
APOSPC8248-1G APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094469
Numéro CAS: 252004-34-5