Imprimer
2-(Trifluorométhyl)anisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 87 EUR
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluorométhyl)anisole
2-(Trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
Point de fusion: –14,3…–14.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142938
Numéro CAS: 395-48-2
ONU: 1993
ADR: 3,III