Imprimer
5-Chloro-2-fluorophenetole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8164-1G PC8164-5G PC8164-25G
APOSPC8164-1GEA 26.1 EUR
APOSPC8164-1G APOSPC8164-5G APOSPC8164-25G
5-Chloro-2-fluorophenetole
5-Chloro-2-fluorophenetole
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672980
Numéro CAS: 289039-34-5