Imprimer
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8124-1G PC8124-500MG
APOSPC8124-1GEA 786 EUR
APOSPC8124-1G APOSPC8124-500MG
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₀BrF₃N₂OS
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172639
Numéro CAS: 318239-56-4