Imprimer
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Borono-5-bromo-2-fluorobenzoic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-fluorophenylboronic acid
PC8044-1G PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA 82.8 EUR
APOSPC8044-1G APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrFO₄
Point de fusion: 237…240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800869
Numéro CAS: 957120-63-7