Imprimer
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 331 EUR
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₀H₉F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093012
Numéro CAS: 127733-47-5