Imprimer
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Trifluoroethenyl)cyclohex-1-ene
PC8008-1G PC8008-5G
APOSPC8008-1GEA 46.4 EUR
APOSPC8008-1G APOSPC8008-5G
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
Formule: C₈H₉F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156079
Numéro CAS: 243863-42-5