Imprimer
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 1540 EUR
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Formule: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Point d'ébullition: 127…128 °C (0.2 mm Hg)
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368765
Numéro CAS: 885275-56-9