Imprimer
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7880-1G PC7880-5G
APOSPC7880-1GEA 169 EUR
APOSPC7880-1G APOSPC7880-5G
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, grade Technique
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate
Formule: C₃H₉F₂Si·C₆H₁₈N₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012170
Numéro CAS: 59218-87-0
ONU: 3261
ADR: 8,II