Imprimer
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 285 EUR
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Formule: C₁₁H₃F₁₉O₅
Point d'ébullition: 73 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094451
Numéro CAS: 330562-42-0