4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyl bromide, 1,1-Bis(trifluoromethyl)-3-bromopropane
PC7854H-1G
PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA
200
EUR
APOSPC7854H-1G
APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formule:
C₅H₅BrF₆ Point d'ébullition: 108 °C Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236629 Numéro CAS: 203303-02-0 |