Imprimer
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6,6,6-trifluorohexanoic acid, 2-Amino-6,6,6-trifluorocaproic acid
PC7812-1G PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA 487 EUR
APOSPC7812-1G APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Formule: C₆H₁₀F₃NO₂
Point de fusion: 272…274 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190647
Numéro CAS: 120200-04-6