Imprimer
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 126 EUR
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Formule: C₇H₅F₃N₂S
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205806
Numéro CAS: 158063-54-8