Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 29 EUR
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Point de fusion: 61…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763690
Numéro CAS: 339370-40-0
ONU: 3261
ADR: 8,II