Imprimer
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 154 EUR
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407376
Numéro CAS: 205582-83-8