Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7585-1G PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA 68.3 EUR
APOSPC7585-1G APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475882
Numéro CAS: 957035-32-4