Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formule: C₉H₉F₃N₂O₃
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052355
Numéro CAS: 175204-36-1