Imprimer
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA 82.8 EUR
APOSPC7421-1G APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂I
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142890
Numéro CAS: 202925-06-2