Imprimer
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7384-1G PC7384-25G PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA 39.3 EUR
APOSPC7384-1G APOSPC7384-25G APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142877
Numéro CAS: 202865-67-6