Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7367-1G PC7367-5G
APOSPC7367-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7367-1G APOSPC7367-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Formule: C₇H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143092
Numéro CAS: 202865-63-2