Imprimer
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: {[2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]amino}cyclopropane, Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoate
PC7235-100G PC7235-25G PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA 418 EUR
APOSPC7235-100G APOSPC7235-25G APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃
Point de fusion: 150…154 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683487
Numéro CAS: 105392-26-5