Imprimer
1-Fluoropropan-2-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 0 EUR
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₇FO
Point d'ébullition: 107…108 °C
Densité: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039620
Numéro CAS: 430-50-2
ONU: 1987
ADR: 3,III