Imprimer
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7165-1G PC7165-250MG
APOSPC7165-1GEA 630 EUR
APOSPC7165-1G APOSPC7165-250MG
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
Formule: C₅₄H₁₈F₉₆N₃O₆P₃
MW: 2721.505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784334
Numéro CAS: 186043-67-4