Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7112-1G PC7112-5G PC7112-25G
APOSPC7112-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7112-1G APOSPC7112-5G APOSPC7112-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₆BrF₃N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094412
Numéro CAS: 529512-78-5