Imprimer
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7100-1G PC7100-250MG
APOSPC7100-1GEA 220 EUR
APOSPC7100-1G APOSPC7100-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formule: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Point de fusion: 86,5…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025824
Numéro CAS: 906352-59-8