Imprimer
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7086-250MG PC7086-100MG
APOSPC7086-250MGEA 0 EUR
APOSPC7086-250MG APOSPC7086-100MG
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-6-(4-fluorophenoxy)-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₄Cl₂FN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117397
Numéro CAS: 112748-46-6