Imprimer
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 0 EUR
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃F₂NO
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368235
Numéro CAS: 870234-98-3