Imprimer
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 73 EUR
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Formule: C₆H₃ClFNO·H₂O
Densité: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657826
Numéro CAS: 1196156-07-6