Imprimer
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Perfluoroisopropyl)acrylic acid, 3-(Heptafluoroprop-2-yl)prop-2-enoic acid
PC6932L-1G PC6932L-5G PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6932L-1G APOSPC6932L-5G APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Formule: C₆H₃F₇O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998187
Numéro CAS: 243139-64-2
ONU: 3261
ADR: 8,III