Imprimer
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
PC6876-1G PC6876-250MG PC6876-5G
APOSPC6876-1GEA 281 EUR
APOSPC6876-1G APOSPC6876-250MG APOSPC6876-5G
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride
Formule: C₆F₁₃IO₃S
Point d'ébullition: 87 °C (70 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778619
Numéro CAS: 67990-76-5