Imprimer
Bromofluoroacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 0 EUR
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Formule: C₂H₂BrFO₂
Point d'ébullition: 98…99 °C (29 mm Hg)
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784239
Numéro CAS: 359-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,III