Imprimer
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,4,4,5,6,6-Octafluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid, 3,5,6-Trichlorooctafluorohexanoic acid
PC6853-25G PC6853-5G
APOSPC6853-25GEA 911 EUR
APOSPC6853-25G APOSPC6853-5G
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid
Formule: C₆HCl₃F₈O₂
Point d'ébullition: 133…135 °C (20 mm Hg)
Densité: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236081
Numéro CAS: 2106-54-9
ONU: 3265
ADR: 8,II