Imprimer
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6813-1G PC6813-250MG
APOSPC6813-1GEA 335 EUR
APOSPC6813-1G APOSPC6813-250MG
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene)
Formule: C₅HF₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784216
Numéro CAS: 1892-03-1