Imprimer
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,4-dihydro-5-(4-fluorophenyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 4-Amino-3-(4-fluorophenyl)-5-mercapto-4H-1,2,4-triazole
PC6800-1G PC6800-100MG
APOSPC6800-1GEA 163 EUR
APOSPC6800-1G APOSPC6800-100MG
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₈H₇FN₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269268
Numéro CAS: 61019-25-8