Imprimer
Phenyl trifluorovinyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6751-1G PC6751-5G
APOSPC6751-1GEA 286 EUR
APOSPC6751-1G APOSPC6751-5G
Phenyl trifluorovinyl ether
Phenyl trifluorovinyl ether
Formule: C₈H₅F₃O
Point d'ébullition: 134…134,5 °C
Point de fusion: –23,5…–22 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10567162
Numéro CAS: 772-53-2
ONU: 1993
ADR: 3,III