Imprimer
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl methacrylate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2-methylprop-2-enoate
PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 379 EUR
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129959
Numéro CAS: 101156-31-4