Imprimer
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6716-100G PC6716-25G PC6716-5G
APOSPC6716-100GEA 0 EUR
APOSPC6716-100G APOSPC6716-25G APOSPC6716-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Formule: C₁₀H₃F₁₉O₄
Point d'ébullition: 175…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094406
Numéro CAS: 317817-24-6