5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC6715-1G
PC6715-10G
PC6715-5G
APOSPC6715-1GEA
0
EUR
APOSPC6715-1G
APOSPC6715-10G
APOSPC6715-5G
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline
Formule:
C₉H₈FN₃ Point de fusion: 126…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02180945 Numéro CAS: 251649-52-2 |