Imprimer
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine hydrochloride
PC6662-1G PC6662-250MG
APOSPC6662-1GEA 143 EUR
APOSPC6662-1G APOSPC6662-250MG
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride
Formule: C₃H₆F₃NO·ClH
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784296
Numéro CAS: 3832-24-4